Wichtige Dokumente
PHL84060
Methylophiopogonanon A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3R)-3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)COC4=C(C)C(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C19H18O6/c1-9-16(20)10(2)19-15(17(9)21)18(22)12(7-23-19)5-11-3-4-13-14(6-11)25-8-24-13/h3-4,6,12,20-21H,5,7-8H2,1-2H3/t12-/m1/s1
InChIKey
BXTNNJIQILYHJB-GFCCVEGCSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)