PHL83910
8-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-17(20)13-11-16-12-14-18(21)19(15-16)22-2/h9-10,12,14-15,21H,3-8,11,13H2,1-2H3/b10-9+
InChIKey
LGZSMXJRMTYABD-MDZDMXLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?