Wichtige Dokumente
PHL83855
Gitogenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2α-Hydroxytigogenin, Digin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)C[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@]6(OC[C@H](C)CC6)O5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C27H44O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-23(31-27)12-20-18-6-5-17-11-21(28)22(29)13-26(17,4)19(18)8-9-25(20,24)3/h15-24,28-29H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
FWCXELAAYFYCSR-RYKNUXCGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)