Wichtige Dokumente
PHL83854
Flavokawain C
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2′,4-Dihydroxy-4′,6′-dimethoxy-trans-chalkon, 4-Hydroxyflavokawain B, Flavokavain C, Flavokavin C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C17H16O5/c1-21-13-9-15(20)17(16(10-13)22-2)14(19)8-5-11-3-6-12(18)7-4-11/h3-10,18,20H,1-2H3/b8-5+
InChIKey
UXUFMIJZNYXWDX-VMPITWQZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83854-10MG |