Wichtige Dokumente
PHL83543
Sciadopitysin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,4′′′,7-Trimethylamentoflavon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C33H24O10/c1-39-18-7-4-16(5-8-18)27-15-25(38)32-23(36)13-22(35)30(33(32)43-27)20-10-17(6-9-26(20)41-3)28-14-24(37)31-21(34)11-19(40-2)12-29(31)42-28/h4-15,34-36H,1-3H3
InChIKey
YCXRBCHEOFVYEN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)