Wichtige Dokumente
PHL83519
Koenimbin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,11-Dihydro-8-methoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazol, 8-Methoxy-3,3,5-trimethyl-3,11-dihydro-chromeno[5,6-b]indol, Kenimbine, Koenimbine, NSC 127152
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
CC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=C(OC)C=C4)O1
InChI
1S/C19H19NO2/c1-11-9-15-14-10-12(21-4)5-6-16(14)20-17(15)13-7-8-19(2,3)22-18(11)13/h5-10,20H,1-4H3
InChIKey
OSERHKINMDLESD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)