Wichtige Dokumente
PHL83344
Theaflavin-3,3′-digallat
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)C4=Cc5c(cc(O)c(O)c5C(=O)C(O)=C4)[C@H]6Oc7cc(O)cc(O)c7C[C@H]6OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C43H32O20/c44-17-7-23(46)21-12-33(62-42(58)15-3-25(48)36(54)26(49)4-15)40(60-31(21)9-17)14-1-19-20(11-30(53)39(57)35(19)38(56)29(52)2-14)41-34(13-22-24(47)8-18(45)10-32(22)61-41)63-43(59)16-5-27(50)37(55)28(51)6-16/h1-11,33-34,40-41,44-51,53-55,57H,12-13H2,(H,52,56)/t33-,34-,40-,41-/m1/s1
InChIKey
ZEASWHWETFMWCV-ISBUVJFSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)