Wichtige Dokumente
PHL83266
Norisoboldin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Laurelliptin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1[C@H]2Cc3c(cc(c(c3)O)OC)c4c2c(cc(c4O)OC)CC1
InChI
1S/C18H19NO4/c1-22-14-8-11-10(6-13(14)20)5-12-16-9(3-4-19-12)7-15(23-2)18(21)17(11)16/h6-8,12,19-21H,3-5H2,1-2H3/t12-/m0/s1
InChIKey
HORZNQYQXBFWNZ-LBPRGKRZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83266-10MG |