Wichtige Dokumente
PHL83226
Paris VII
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
17-Hydroxyparis II, Chonglouoside VII, Dioscinin, Paris saponin VII, Pennogenin-3-O-rhamnosylchacotriosid, Saponin Tg
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C51H82O21/c1-20-10-15-50(63-19-20)24(5)51(62)31(72-50)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-48(25,6)28(27)12-14-49(29,51)7)67-47-43(71-45-38(59)35(56)33(54)22(3)65-45)40(61)42(30(18-52)68-47)70-46-39(60)36(57)41(23(4)66-46)69-44-37(58)34(55)32(53)21(2)64-44/h8,20-24,26-47,52-62H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23+,24-,26+,27-,28+,29+,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42-,43-,44+,45+,46+,47-,48+,49+,50-,51-/m1/s1
InChIKey
FBFJAXUYHGSVFN-IYUYFXHASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)