Wichtige Dokumente
PHL82683
Withanon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(22R)-6α,7α-Epoxy-5,17,22-trihydroxy-1-oxo-5α-ergosta-2,24-dien-26-säure-δ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@]6([H])OC(C(C)=C(C)C6)=O)O)(O)CC=C1
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-19(33-24(30)15(14)2)16(3)27(31)12-9-17-21-18(8-11-25(17,27)4)26(5)20(29)7-6-10-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-19,21-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
InChIKey
FAZIYUIDUNHZRG-PCTWTJKKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
420.8 °F
Flammpunkt (°C)
216 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82683-10MG |