Wichtige Dokumente
PHL82621
Pektolinarigenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′-Methylcapillarisin, 5,7-Dihydroxy-4′,6-dimethoxyflavon, 6-Methoxy-4′-methylapigenin, 6-Methoxyacacetin, 6-Methoxyapigenin-4′-methylether, Hortensin, Pectolarigenin, Scutellarein-4′,6-dimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)13-7-11(18)15-14(23-13)8-12(19)17(22-2)16(15)20/h3-8,19-20H,1-2H3
InChIKey
GPQLHGCIAUEJQK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82621-10MG |