PHL82585
L-Methionin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)