Wichtige Dokumente
PHL82536
Faradiol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,16β,18α,19α)-Urs-20-en-3,16-diol, 16β-Hydroxypseudotaraxasterol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@]([C@]4(C([C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC4)C)CC3)C)(C1)C)[C@@H](C(=CC2)C)C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-18-11-14-28(6)24(32)17-30(8)20(25(28)19(18)2)9-10-22-27(5)15-13-23(31)26(3,4)21(27)12-16-29(22,30)7/h11,19-25,31-32H,9-10,12-17H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22?,23+,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChIKey
BNHIQKVOPNHQKO-MIISSIQISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)