N12147
Heptachlor
analytical standard
Synonym(e):
1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 100 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. N-12147-100MG
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C(Cl)(Cl)[C@@]1(Cl)[C@H]3[C@@H]2C(Cl)C=C3
InChI
1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m1/s1
InChIKey
FRCCEHPWNOQAEU-ZFBAKZBRSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Protokolle
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5