Wichtige Dokumente
N10970
Anthrachinon
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
7.16 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 190 °C)
Verpackung
ampule of 1 g
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-926
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
379-381 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
284-286 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChIKey
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)