Merck
G006066
GC Analysis of Spearmint Essential Oil on SLB®-IL59, 80 °C Initial Oven Temp.
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28891-U)
oven: 80 °C, 3 °C/min to 280 °
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 305 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: spearmint essential oil diluted 1:10 in hexane
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)