G005720
HPLC Analysis of Phenylacetic Acid on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in water: acetonitrile: methanol (75: 20: 5)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)