Merck
G005718
HPLC Analysis of Paraquat and Diquat on Ascentis® Express HILIC (UV Detection)
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 200 mM ammonium TFA; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: UV, 257 nm (paraquat) and 308 nm (diquat)
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
agriculture
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)