G005514
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)