Merck
G005511
US EPA Method 8141: GC Analysis of Organophosphorus Pesticides (OP-Pest) on SPB®-608
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 60 °C (1 min), 5 °C/min to 200 °C, 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: NPD, 320 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: nitrogen-phosphorous pesticide standard, each analyte at 100 ppb in MTBE
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Dichlorvos
    Trichlorfon
    Demeton-O
    Ethoprophos
    Dibrom®
    Dicrotophos
    Monocrotophos
    Phorate
    Dimethoate
    Simazine
    Atrazine
    Dioxathion
    Terbufos
    Diazinon
    Disulfoton
    Phosphamidon
    Parathion-methyl
    Fenitrothion
    Malathion
    Fenthion
    Parathion
    Trichloronate
    Chlorfenvinphos
    Crotoxyphos
    Fensulfothion
    Ethion
    Famphur
    Carbophenothion
    Phosmet
    Leptophos
    Coumaphos
    Alle anzeigen (31)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)