G005165
HPLC Analysis of Norgestrel Enantiomers on Astec® CYCLOBOND II
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND II, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (41020AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: norgestrel, 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)