G005073
GC Analysis of 1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamine Enantiomers (N-TFA Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-DA
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX B-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72023AST)
oven: 140 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine enantiomers (N-TFA derivatives)
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)