G005031
GC Analysis of 1-(α-Naphthyl)ethylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-DA
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72033AST)
oven: 160 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 35 psi
sample: peak 1: R(+)-1-(α-naphthyl)ethylamine
peak 2: S(-)-1-(α-naphthyl)ethylamine
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)