G004738
HPLC Analysis of Six Enkephalin Peptides (Chiral and Achiral) on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 3.3; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 230 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)