G004636
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Anwendung
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)