Merck
G004463
HPLC Analysis of Amlodipine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Amlodipine besylate, ≥98% (HPLC)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)