Merck
G003761
HPLC Analysis of Amphetamines in Urine on Discovery® HS F5 after SPE using Discovery® DSC-MCAX and Standard C18
application for SPE, application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Testparameter
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: human urine spiked amphetamine and methylamphetamine at with 2 mg/mL
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-MCAX, 100 mg/3mL (52783-U)
condition: DSC-MCAX SPE tube: 1 mL methanol; 1 mL 50 mM ammonium acetate, pH 6.0; C-18 SPE tube: 1 mL methanol; 1 mL DI water
sample addition: 1 mL
washing: DSC-MCAX SPE tube: 1 mL 50 mM ammonium acetate, pH 6.0; 1 mL 1M acetic acid; 1mL methanol; C-18 SPE tube: 1 mL DI water; 1 mL 20% methanol
elution: DSC-MCAX SPE tube: 1 mL 5% ammonium hydroxide in methanol; C-18 SPE tube: 1 mL methanol
eluate post-treatment: evaporate to dryness with nitrogen at room temperature, reconstitute in mobile phase
column: Discovery HS F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.5: [B] methanol; (35:65, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
application for SPE
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Anwendung
Vorbehandlung der Probe:
1 mL Urin (Mensch) wurde mit 2 μg/mL Amphetamin und Methylamphetamin versetzt. Die versetzte Probe wurd 1: 1 mit 50mM Ammonium
acetat, pH 6,0 verdünnt.
Konditionieren der DSC-MCAX SPE-Kartusche mit 1mL Methanol undanschließend mit 1 mL 50mM Ammoniumacetat, pH 6,0
Aufgabe von 1 mL der verdünnten versetzten Urinprobe
Waschen mit 1mL 50mM Ammoniumacetat, pH 6,0, 1mL 1M Essigsäure, und 1mL Methanol
Elutionmit 1 mL 5% NH4OH in Methanol
Eindampfen bis zur Trockne mit N2 bei Raumtemperatur
Aufnehmen in der mobilen LC-Phase
Konditionieren der DSC-18 SPE-Kartusche mit dem äquivalenten Bettgewicht/Dimension mit 1 mL Methanol und anschließend mit 1 mL DI H2O
Aufgabe von 1 mL der verdünnten versetzten Urinprobe
Waschen mit 1 mL DI H2O und 1 mL 20% Methanol
Eluieren mit 1 mL Methanol
Eindampfen bis zur Trockne mit N2 bei Raumtemperatur
Aufnehmen in der mobilen LC-Phase
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)