G001087
BSA, Carboxyamido-methyliert, Tryptischer Verdau
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient: 0-100% B in 130 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)