ES5675
ChromegaChiral™ Chiral CC3, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral™
Hersteller/Markenname
ES Industries 133151-CC3
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 3.0 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amylose, carbamate phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)