Merck
ES5666
ChromegaChiral Chiral CC2, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral
Hersteller/Markenname
ES Industries 135351-CC2
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)