Merck
ES5640
ChromegaChiral Chiral CC2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
L × ID:
10 cm × 3.0 mm
Partikelgröße:
3 μm
Aktive Matrixgruppe:
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Porengröße:
1000 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral
Hersteller/Markenname
ES Industries 123151-CC2
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 3.0 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
ChromegaChiral CC2 is a modified cellulose including 3-chloro-4 methylphenyl-carbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)