ES5526
ChromegaChiral™ Chiral CCO, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral™
Hersteller/Markenname
ES Industries 157251-CCO
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 10 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)