Merck
ES5474
ChromegaChiral Chiral CCJ, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral
Hersteller/Markenname
ES Industries 122151-CCJ
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cellulose 4-methylbenzoate phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)