Merck
ERMAC051
Benzo[a]pyren
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
3,4-Benzopyren, 3,4-Benzpyren, Benz[def]chrysen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
Beilstein:
1911333
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
bp
495 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
177-180 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChIKey
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2