CRMUCOCHIGH
Flammpunkt-Standard
COC ASTM D 92 (262.0 °C)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)