Wichtige Dokumente
CRM49792
Thifluzamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2′,6′-Dibrom-2-methyl-4′-trifluormethoxy-4-trifluormethyl-1,3-thiazol-5-carboxanilid, N-[2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)-phenyl]-2-methyl-4-(trifluormethyl)-5-thiazolcarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1nc(c(s1)C(=O)Nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24)
InChIKey
WOSNCVAPUOFXEH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)