Wichtige Dokumente
CRM45471
Etaconazol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C14H15Cl2N3O2/c1-2-11-6-20-14(21-11,7-19-9-17-8-18-19)12-4-3-10(15)5-13(12)16/h3-5,8-9,11H,2,6-7H2,1H3
InChIKey
DWRKFAJEBUWTQM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable