Wichtige Dokumente
CRM45450
Dimetilan
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
1-(Dimethylcarbamoyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(=O)Oc1cc(C)n(n1)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16N4O3/c1-7-6-8(17-10(16)13(4)5)11-14(7)9(15)12(2)3/h6H,1-5H3
InChIKey
RDBIYWSVMRVKSG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable