Wichtige Dokumente
CRM44892
Glycerol solution
certified reference material, ASTM® D6584, 500 μg/mL in pyridine
Synonym(e):
Glycerin -Lösung, Biodiesel-Verunreingung, 1,2,3-Propantriol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
ASTM® D6584 Glycerinlösung, certified reference material, 500 μg/mL in pyridine
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
ASTM® D6584
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
500 μg/mL in pyridine
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)