Wichtige Dokumente
CRM37912
Picolinafen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
N-(4-Fluorphenyl)-6-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy)-picolinamid, N-(4-Fluorphenyl)-6-[3-(trifluormethyl)-phenoxy]-2-pyridincarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(NC(=O)c2cccc(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)n2)cc1
InChI
1S/C19H12F4N2O2/c20-13-7-9-14(10-8-13)24-18(26)16-5-2-6-17(25-16)27-15-4-1-3-12(11-15)19(21,22)23/h1-11H,(H,24,26)
InChIKey
CWKFPEBMTGKLKX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)