Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Leistungsmerkmale
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
AD × H × ID
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
Volumen
27 mL
Fitting
thread for 20 mm
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)