Merck
Vormontierter Schraubdeckel mit Loch und TFE/Gummi-Septum
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
Härte
60 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
Septumdicke
1.3 mm
Fitting
8-425 thread
Kompatibilität
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)