Wichtige Dokumente
BP1224
Disodium edetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
edta
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)