94738
Chlorothalonil Metabolit SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Carbamoyl-3-cyan-4-hydroxy-2,5,6-trichlorbenzol, 2,3,6-Trichlor-5-cyan-4-hydroxybenzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)