Merck
94110
Supelco
Lutein (Zeaxanthin frei)
analytical standard
Synonym(e):
Xanthophyll, α-Carotin-3,3′-diol, β, ε-Carotin, β, ε-Carotin-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.87
Beilstein:
2068547
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChIKey
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Als Carotenoid in der Ernährung ohne Vitamin-A-Wirkung. Erhöht die Konzentration von Makulapigmenten im Auge und verbessert unter Umständen die Sehleistung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)