Merck
93226
Supelco
Kalium-2-[(8-chlor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)-oxy]-1,1,2,2-tetrafluorethanesulfonat
analytical standard
Synonym(e):
11-Chloreicosafluor-3-oxaundecan-1-sulfonsäure Kaliumsalz, 8:2 Cl-PFAES
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10ClF20KO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
670.69
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (LC/MS)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)