91539
Metall Mischung I für Cannabis Test
TraceCERT®, 12 elements, (in 8% nitric acid and 0.05% HF)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Qualität
TraceCERT®
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
(in 8% nitric acid and 0.05% HF)
Methode(n)
ICP: suitable
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Hinweis zur Analyse
As, Hg, Cd, Pb, Cr, Ba, Ag, Se, Sb, Cu, Ni, Zn
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)