Merck
91011
Supelco
N-Phenyl-p-phenylendiamin
analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-diphenylamin, Variamin Blau RT Base
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NHC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
Beilstein:
908935
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChIKey
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
390.2 °F
Flammpunkt (°C)
199 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)