Wichtige Dokumente
90172
1-Tridecanol
analytical standard
Synonym(e):
Tridecylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
6.9 (vs air)
Assay
≥96.5% (GC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Farbe
, Colorless and White to Off White
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-34 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
InChIKey
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
250.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)