842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
Synonym(e):
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 42102
Kennzeichnungsgrad
7 μmol/mL ligand density
Parameter
≤3 bar pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
Procion Red HE-3B phase
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
pH-Wert
4-9
Kapazität
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
Trenntechnik
affinity
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)